Zařízení pro vakuovou filtraci VacuCap®
Zařízení pro vakuovou filtraci VacuCap® - inovativní filtry na láhve umožňují naplnit více láhví s použitím jediného zařízení
- Schopné zpracovat objemy 100 ml až 5 l do více alikvótních množství
- Minimalizuje nároky na skladování a množství vznikajícího odpadu
- Šetrné k životnímu prostředí díky minimálnímu množství plastového odpadu
- Přímý odběr z míchací nádoby
- Eliminace rizika kontaminace během kroků přenosu díky filtraci přímo do sterilní nádoby
- Membrána Supor s nízkým obsahem extrahovatelných částic/bez detergentu nabízí vysoké rychlosti průtoku
- K dispozici s vestavěným předfiltrem, který minimalizuje riziko ucpání a zvyšuje propustnost pro roztoky s vysokým obsahem částic
Použití
- Vakuová filtrace médií buněčných a tkáňových kultur, mikrobiologických médií, vodných roztoků, proteinových roztoků a pufrů
- Předfiltrace nebo čištění vodných roztoků
- Verze PF je určena pro filtraci obtížně filtrovatelných roztoků
POKYNY
![]() |
1. Připojte přívodní hadičku k otvoru na zařízení VacuCap označenému „INLET“ (PŘÍVOD). Opačný konec hadičky ponořte do nefiltrované kapaliny, kterou chcete odebrat. |
![]() |
2. Připojte podtlakovou hadičku k otvoru na zařízení VacuCap označenému „VACUUM“ (PODTLAK). Informace o bezpečnostních opatřeních najdete v návodu k produktu. |
![]() |
3. Zařízení VacuCap držte bezpečně na nádobě s filtrátem a spusťte vývěvu. Zařízení VacuCap vzduchotěsně přilne k hrdlu nádoby a začne probíhat odběr kapaliny. |
![]() |
4. Po dokončení filtrace vypněte vývěvu, čímž zanikne podtlak v nádobě s filtrátem. Podrobné pokyny najdete v návodu k produktu. |
Zpracování většího množství na jednotku a snížení produkce plastových odpadů. Minimalizace nároků na prostor a snížení nákladů na likvidaci odpadů v porovnání s typickým systémem podtlakové filtrace.