Ochránci od společnosti Pall jsou zde – bitva začala!
Nálevkový filtr MicroFunnel pomáhá minimalizovat riziko falešně negativních výsledků a potenciálního stažení výrobků a nabízí navíc několik příjemných výhod. Za prvé, stupnice je na vnější straně nálevky, nikoliv uvnitř. To znamená, že se zde nezachycují mikroorganismy ze vzorku, což by jinak mohlo způsobit falešně negativní výsledky. Funkce „Easy Squeeze“ nejen usnadňuje laboratorním pracovníkům přístup k membráně, ale také snižuje riziko jejího roztržení a chrání ji. Po filtraci lze dokonce spodní část vyjmout, injikovat na ni médium a přímo inkubovat – eliminuje se tak nutnost vyjmutí membrány a nanesení na médium!
Pro ty, co potřebují flexibilitu – Nálevka Sentino je jednorázová a může se použít k nanášení stejného zkušebního vzorku na různá média, což šetří čas i peníze!
Vyžádejte si ukázkový produkt zdarma Vyžádat si vzorek zdarma
Mikrobiologické membrány Pall také minimalizují pravděpodobnost falešně negativních výsledků pomocí membránové technologie, která maximalizuje mikrobiální výtěžnost. Také bodové linie mřížky neinhibují růst kolonií ve srovnání s jednolitým značkováním.
Řada Nový mikrobiologický rozdělovač Pall optimalizujte testování, aniž byste museli obětovat čistotu. Dá se snadno úplně rozebrat kvůli čištění a autoklávování a jeho modularita zajišťuje, že i jako 6místný se vejde do standardního stolního autoklávu. Jeho design také eliminuje zpětný tok a odsávání kapaliny. Tato opatření pomáhají minimalizovat riziko křížové kontaminace a falešně pozitivních výsledků, které by jinak mohly vést k opakovanému testování a zpracování nebo k něčemu ještě horšímu – vyřazení dokonale kvalitní šarže produktu!
Z pohledu použitelnosti je rozdělovač velmi komfortní a může být dokonce upraven pro použití vlevo nebo vpravo od vakuové pumpy, aby se laborantům usnadnila manipulace. Dávkovač Sentino pro membrány, Pumpa Sentino pro testování bez vakua a celý sortiment Sentino jsou navrženy s ohledem na pracovní postupy a použitelnost – usnadňují tak život vašim laboratorním pracovníkům!
Vyhráli jsme bitvu, nebo budou neobvyklí podezřelí i nadále způsobovat zmatek v laboratořích pro mikrobiální kontrolu kvality?