Oběti pod palbou! Neobvyklí podezřelí se nezastaví před ničím!
Bingwen Bug Beater…je vyzbrojen plechovkou s etylenoxidem – který, když se použije ke sterilizaci produktů pro mikrobiologickou filtraci, může zanechat rezidua a zabít mikroorganismy, které se snažíte získat! Má také membránovou mřížku, která zabíjí mikroorganismy – jednolité linie membránových mřížek mohou zabránit tvorbě kolonií, snížit výtěžnost a způsobit nepřesné počty nebo falešné výsledky. Navíc udělá cokoli, aby mikroorganismy zadržel a zabránil jim dostat se k membráně, sbírá si je do vaku – značky stupnice na vnitřní straně mikrobiologických nálevek mohou způsobit zadržení mikroorganismů, čímž zabrání tomu, aby se objevily na membráně, a způsobí falešné výsledky. Stejným způsobem mohou i čtvercová dna některých nálevek zachycovat mikroorganismy a bránit jejich získání.
Vyžádat si vzorek zdarma Vyžádejte si ukázkový produkt zdarma
Hannah Holey úzce spolupracuje s Bingwenem – pokud nejsou mikroorganismy usmrceny nebo se jim nezabrání, aby se dostaly na membránu, pak nekvalitní membrány neposkytují dobrou výtěžnost mikroorganismů, což způsobuje falešné negativní výsledky!
Pro vaši značku a vaše spotřebitele je nejpodstatnější nutnost minimalizovat riziko falešně negativních výsledků, aby se předešlo stažení produktu!
Difficult Dara... je nepoddajná a nevzdá se snadno své membrány! Některé mikrobiologické nálevkové filtry mohou velmi znesnadnit vyjmutí membrány, je nutné silně zatlačit dolů, až dojde doslova k odtržení membrány od nálevky.
Shuji Solid Grid…dostane zaplaceno podle množství laborantů, které pošle k doktorovi kvůli problémům s očima. Jednolitá mřížka může ztížit přesné počítání kolonií a rovněž způsobit nadměrné namáhání očí při počítání pod mikroskopem!
Když laboranti provádí více testů denně, snadná použitelnost je nutností!
Christophe Cross-Contamination...je bohužel příčinou zbytečného opakovaného testování, opakovaného zpracování a vyřazení šarží v důsledku falešně pozitivních výsledků testů mikrobiální kontroly kvality. Mikrobiologické vakuové rozdělovače mohou způsobit odsávání nebo zpětný tok předchozích vzorků kapalin na novou testovací membránu. Kromě toho bývá obtížné některé rozdělovače rozložit a bývají příliš velké, aby se snadno autoklávovaly, což vytváří potenciál pro použití špinavých rozdělovačů, které způsobí křížovou kontaminaci mezi jednotlivými testy.
Chcete-li chránit své zisky, je třeba se vyvarovat falešně pozitivních výsledků minimalizací křížové kontaminace!