Tisk…
Kapsle na odběr vzorků podzemních vod, Polycap™ GW, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
6724-6004 6714-6004
701-0173EA 161660 CZK
701-0173 701-0164
Kapsle na odběr vzorků podzemních vod, Polycap™ GW, Whatman™
Filtry Kapsle membránové filtrační
Tyto kapslové filtry Polycap ™ GW (podzemní voda) jsou speciálně navrženy pro přípravu vzorků vzorků podzemní vody pro analýzu rozpuštěných kovů. In-line konstrukce se stupňovitými hadicovými háčky a hydrofilní polyethersulfonovou (PES) membránou usnadňuje použití při vzorkování v terénu.
  • Stupňovité tvarovky hadic umožňují připojení přímo k výstupu vzorkovacího čerpadla s hadicemi různých velikostí
  • Efektivní filtrační povrchová plocha 600 cm² pro zajištění rychlého odběru vzorků
  • Filtry PES v tepelně tavené skříni eliminují kontaminaci vzorků, které mohou