Vzorkovače pro viskózní materiály
Vzorkovače pro středně viskózní látky, jako jsou oleje, emulze, krémy, kejdy, a polotuhé materiály, jako je sýr, máslo, jíl, mýdlo atd.
Vzorkovače na viskózní média - princip stříkačky
Silný sací výkon pro viskózní média. Médium se kvůli snadnému odběru vzorků nasává a vypouští skrze hrot vzorkovače.
Špachtle
Nástroje pro odběr vzorků pastovitých materiálů za účelem sběru, rozdělení a míchání past, krémů a jiných viskózních materiálů.
Kopí a ruční vrtačky pro viskózní materiály
Ideální pro vyřezávání vzorků pastovitých látek pro kontrolu kvality. K dispozici v různých verzích pro slabě nebo silně přilnavé produkty.