Vzorkovače na tekutiny
Vzorkovací vybavení pro odběr vzorků z nejrůznějších nádob a hloubek, od malých kanystrů až po velké bazény, nádrže nebo otevřené vodní toky.
Ponorné vzorkovače a ponorné sifony
Vzorkovače na tekutiny s nízkou viskozitou. K dispozici v různých verzích, délkách a materiálech, takže vzorkovač lze přizpůsobit danému použití.
Lžičky
Vyrobené z různých materiálů pro nabírání a odběr vzorků tekutin a viskózních materiálů. Teleskopická řešení pomáhají k dosažení do vzdálených míst odběru vzorků.
Vakuové vzorkovače
Výhodné řešení, mají-li být vzorky odebrány z hloubky (do 5 m), kam nelze dosáhnout pomocí vzorkovacího kopí z důvodu omezené délky.
Ponorné láhve
Vhodné řešení, je-li třeba odebrat vzorky tekutiny ze značné hloubky.