Příslušenství ke vzorkovačům
Správné příslušenství vám pomůže proces odběru vzorků zdokonalit. V této kapitole je uveden malý výběr užitečných nástrojů pro optimalizaci vzorkování.
Štítky close-it
Pevně přilnou na většinu materiálů, dokonce in na povrchy, které jsou mírně navlhlé nebo pokryté práškem. Ideální pro kontrolu kvality a opravu poškozeného obalu.
Těsnění
Lze použít jako originální těsnění a ochranu proti manipulaci se vzorkem. První otevření balení se projeví a je trvale viditelné.
Sáčky a zkumavky na vzorky
V procesu odběru vzorků nejsou rozhodující jen vzorkovače, pro kvalitu vzorku jsou klíčové i přepravní nádoby.
- Sáček na vzorky SteriBag
- Sáček na vzorky SteriBag StandUp
- Sáček na vzorky SteriBag Premium (zabezpečený proti neoprávněné manipulaci)
- Utěsnitelné láhve se širokým hrdlem
- Zkumavky na vzorky
- Sterilní láhve na odběr vzorků zabezpečené proti neoprávněné manipulaci
- Zkumavky se šroubovacím uzávěrem
- Obalové kbelíky
Čisticí kartáčky
Napomáhají k důkladnému vyčištění různých druhů vzorkovacích lancet. Opatřené silnými a účinnými štětinami.
Stroj na suchý led Snowpack
Umožňuje získání tablety suchého ledu s teplotou -79 °C. Ideální ke snížení teploty chladicích lázní nebo boxů pro ukládání nebo přepravu vzorků.
Příslušenství k zonálním vzorkovačům
Toto speciální příslušenství pomáhá při odběru a uvolnění vzorků.