Jednorázové vzorkovače pro dosažení nejvyšších standardů při odběru vzorků
Čištění vzorkovačů je namáhavé a časově náročné, zejména v případě mastných, silně přilnavých nebo toxických materiálů. Řešením je použití jednorázových vzorkovačů.
Vzorkovací kopí - pro tekutiny
Jednorázové vzorkovače pro odběr vzorků od řídkých tekutin až po viskózní tekutiny.
Jednorázové naběračky pro odběr vzorků
Naběračky DispoDippers s dlouhou rukojetí pro odběr vzorků kapalin a viskózních médií navíc kombinují v jednom zařízení vzorkovač a vzorkovací nádobu
Vzorkovací kopí - pro prášky a granule
Jednorázové vzorkovače pro různá použití, počínaje odběrem malého množství prášků a konče odběrem velkých objemů jemnozrnných granulátů.
- PowderDispo
- DispoPicker - s uzavřeným hrotem pro odběr práškových vzorků z horní části
- DispoLance - odvede vzorky například přímo do sáčků na vzorky
- MicroDispo - pro malé objemy vzorků
- MultiDispo - pro odběr vzorků z různých vrstev
- TargetDispo - pro bodový odběr vzorků
- ZoneDispo - pro celovrstvé vzorky
Lopatky, škrabky, lžíce a špachtle
Nástroje pro odběr, manipulaci a zpracování vzorků materiálu od velmi malých (0,5 ml) až po větší objemy (2 l)
- Lžičky pro odběr vzorků
- Lopatky na odběr vzorků s dlouhou rukojetí
- Škrabky pro odběr vzorků
- Lžíce na odběr vzorků
- Lžíce na odběr vzorků s dlouhou rukojetí
- Lžíce na odběr vzorků s dlouhou rukojetí, zahnuté
- Dávkovací lžíce
- Lžičky/špachtle pro odběr vzorků
- Mikrošpachtle pro odběr vzorků - pro malá množství
- Špachtle pro odběr vzorků
- Špachtle ve tvaru nože na odběr vzorků
Detekovatelné vzorkovače
Vzorkovače obsahující speciální přísadu, díky které jsou viditelné pro skenery barev, detektory kovů nebo rentgenové paprsky, přestože jsou vyrobeny z PS.
- Detekovatelné vzorkovací lopatky
- Lopatky na odběr vzorků s dlouhou rukojetí
- Škrabky pro odběr vzorků
- Lžíce pro odběr vzorků
- Lžíce na odběr vzorků s dlouhou rukojetí
- Lžíce na odběr vzorků s dlouhou rukojetí, zahnuté
- Dávkovací lžíce
- Špachtle pro odběr vzorků
- Špachtle ve tvaru nože na odběr vzorků
- Kleště, zahnuté / s ostrými konci, s ostrými konci nebo se širokým koncem
- Pánev s oblými rohy a dlouhou rukojetí
Modré nástroje pro odběr vzorků pro zvýšenou viditelnost
Modré výrobky nebo jejich součásti lze rychle najít a snadno identifikovat, protože žádný přírodní potravinářský výrobek tuto barvu nemá.
- Lopatky na odběr vzorků potravin, modré
- Lopatky na odběr vzorků s dlouhou rukojetí, modré
- Škrabky na odběr vzorků potravin, modré
- Lžičky na odběr vzorků potravin, modré
- Lžíce na odběr vzorků s dlouhou rukojetí, modré
- Lžíce na odběr vzorků s dlouhou rukojetí, zahnuté, modré
- Dávkovací lžíce, modrá
- Špachtle na odběr vzorků potravin, modré
- Špachtle ve tvaru nože na odběr vzorků, modrá
- Kleště, modré, zahnuté / s ostrými konci, s ostrými konci nebo se širokým koncem
- Pánev, modrá, s oblými rohy a dlouhou rukojetí
Řada Bürkle Bio - Čistota jednorázových produktů a ekologická udržitelnost v dokonalé kombinaci
Tyto produkty jsou vyrobeny z obnovitelných a 100% recyklovatelných surovin, takže kombinují ty nejvyšší nároky na kvalitu nástrojů pro odběr vzorků s udržitelností
Jednorázová pinzeta na přesnou laboratorní práci
Je ideální k uchopování, zvedání a přemísťování malých předmětů, například jemných tkání, drobných předmětů nebo pevných vzorků.