Kolony Accucore pro HPLC a UHPLC
Částice s pevným jádrem umožňující vysokorychlostní separace s vysokým rozlišením při významně nižších protitlacích, než jaké jsou spojeny s UHPLC.
Nepřekonatelný výkon částic s pevným jádrem
- Kolony Accucore pro HPLC a UHPLC společnosti Thermo Scientific představují skupinu vysokorychlostních kolon s vysokým rozlišením na základě technologie Core Enhanced Technology.
Kolony Accucore Vanquish příští generace pro UHPLC
- Spojení výhod materiálu s pevným jádrem a zvýšené chromatografické účinnosti částice menší než 2 µm
Přísná kontrola průměru částic
- Zdokonalený proces selekce udržující distribuci velikosti částic na minimu a zajišťující vysokou účinnost kolon