Filtrace mobilní fáze Solvac
![]() |
Filtrace mobilní fáze Solvac je naprosto zásadní produkt, díky kterému zajistíte kvalitu a reprodukovatelnost svých výsledků, neboť dokáže odstranit nežádoucí částice a plyn a stabilizovat základní linii. V porovnání s tradiční skleněnou filtrační aparaturou se jedná o zařízení, které se snadno používá, šetří čas i peníze a zvyšuje bezpečnost. |
Použití
- Odstraňování znečišťujících částic z mobilní fáze nebo jiných roztoků
- Odplyňování rozpouštědel z mobilní fáze a roztoků
- Eliminace použití klasické filtrace s naléváním a čekáním.
Výhody
- Univerzální konstrukce se hodí pro většinu lahviček, kádinek a nádob HPLC – eliminace nutnosti dalšího mytí kádinek a přenosu rozpouštědla mobilní fáze z kádinky do zásobníku
- Přímý odběr z lahviček pro rozpouštědla HPLC. Nižší riziko vylití agresivních rozpouštědel v porovnání se skleněnými nálevkami nebo jednorázovými kelímky.
![]() |
![]() |
![]() |
Krok 1 | Krok 2 | Krok 3 |
Způsob použití:
- Umístěte spodní část na nádobu pro filtrát, na jejímž okraji je položené pryžové těsnění. Podtlakovou hadičkou propojte vývěvu s adaptérem podtlakového otvoru umístěným ve spodní části pouzdra. Položte membránu na čistou a suchou opěrku filtru.
- Připojte přívodní hadičku k zašpičatělému vstupnímu otvoru v horní části pouzdra. Horní část pouzdra položte na spodní část pouzdra a bezpečně tak membránu utěsněte. Přívodní hadičku ponořte do filtrovaného rozpouštědla.
- Spusťte vývěvu a jemně přidržujte pouzdro filtru SolVac, dokud se nevytvoří podtlak. Jakmile dojde k vytvoření podtlaku a systém je připraven, otevřete prstovou svorku a spusťte filtraci. Nechte filtraci běžet, dokud se nepřefiltruje všechno rozpouštědlo nebo dokud se nádoba s filtrátem nenaplní.