Certifikované stříkačkové filtry Acrodisc® MS
Stříkačkové filtry Acrodisc MS snižují riziko interference matrice vlivem extrahovatelných částic. Filtry se vyznačují nízkým vázáním proteinů, takže umožňují přesnější stanovení proteinů a zmírňují obavu ze ztrát analytu.
![]() |
Jaké jsou filtry Acrodisc MS? Filtry Acrodisc MS jsou prvními stříkačkovými filtry certifikovanými pro LC/MS. Vyznačují se extrémně nízkou extrahovatelností částic, dobrými rychlostmi průtoku a retenční účinností, které přispívají k ochraně kolon i přístrojů. Jaké jsou přínosy produktu? První filtr certifikovaný pro LC/MS s extrémně nízkou úrovní extrahovatelných částic. Stříkačkové filtry Acrodisc MS jsou baleny do samostatných tubiček, díky čemuž jsou chráněny před vnějšími zdroji extrahovatelných částic. Vždy se otevře jedna tubička a ostatní zůstanou bezpečně uzavřeny. Membránu z WWPTFE (vodou smáčitelný polytetrafluoretylen) lze použít jak s organickými i vodnými rozpouštědly. Ve spojení s polyetylenovým pláštěm nabízí tato membrána vynikající chemickou odolnost. U stříkačkových filtrů Acrodisc MS je zajištěna minimální adsorpce proteinů. Prohlédněte si brožuru pro oblast výzkumu
|