Jak bezpečně manipulovat se skleněným vybavením se zábrusem
Od společnosti DWK Life Sciences
Řada tradičních chemických laboratorních aparatur vyžaduje připojení kusů jiného vybavení.
Destilace, extrakce, filtrace a reflux vyžadují různě složité aparatury z laboratorního skla, a zatímco řada vědců, kteří se na vývoji těchto technik podíleli, se musela pro vytvoření aparatur uchýlit ke skleněným nádobám, zátkám a pryžovým hadičkám vyrobeným na zakázku, vynález skleněného vybavení se zábrusem znamená, že je nyní k dispozici mnohem více – a bezpečnějších – možností.
V tomto článku se podíváme na různé druhy dostupného skleněného vybavení se zábrusem, kde se každý druh nejčastěji používá a prozkoumáme některé základní techniky pro jeho bezpečnou údržbu.
Vysvětlení druhů skleněného vybavení se zábrusem
Použití skleněného vybavení se zábrusem napomáhá při experimentech předcházet rozlití a úniku potenciálně škodlivých a často cenných látek. I přesto, že výhody vybavení se zábrusem jsou jeho zřejmé, je důležité, abyste pro daný proces zvolili správný druh.
Existuje celá řada různých typů zábrusových spojů, z nichž každý má svou vlastní specifickou funkci.
Kónické zábrusové spoje
Jedná se o nejběžnější typ zábrusového spoje, který se skládá ze zkoseného kužele a objímky. Objímky tohoto typu často mají zaoblený profil, který přidává spoji pevnost a zároveň je oproti hranatému profilu méně náchylný k odštípnutí.
Kulové zábrusové spoje
Kulové zábrusové spoje by se měly používat pro techniky, které vyžadují určitou flexibilitu úhlů spojovaného skleněného vybavení. Běžně se používají například pro spojení přijímacích baněk ke spirálovým chladičům, jejichž hmotnost se může s plněním baňky výrazně zvýšit. Kulový spoj umožňuje spojení baňky a spirálového chladiče pod svislým úhlem, čímž se snižuje namáhání spoje.
Přírubové zábrusové spoje
Přírubové zábrusové spoje nebo ploché spoje se používají k zajištění přímých spojů podél aparatur. Tento typ spoje se běžně používá pro aparatury s trubičkami a pro velkokapacitní baňky a reakční nádoby. Možnost použití širších přírubových spojů umožňuje snadnější přístup k obsahu baněk a zkumavek.
Šroubové zábrusové spoje
Šroubové zábrusové spoje poskytují pevné, ale snadno nastavitelné spojení. Jsou ideální tam, kde může být nutné změnit délku aparatury, k tomu lze použít posuvný spoj. Běžně se také používá sklo se šroubovacím uzávěrem se dvěma konci, což umožňuje nastavení z obou stran pro ještě větší flexibilitu.
Jak bezpečně manipulovat se skleněným vybavením se zábrusem
Stejně jako u veškerého laboratorního skla existuje několik základních postupů, které je nutné pro bezpečné a udržitelné používání zábrusového skla dodržovat.
Nové laboratorní sklo je důležité před prvním použitím vždy umýt, aby nedošlo ke kontaminaci vlákny z obalových materiálů. Laboratorní sklo byste také měli zkontrolovat, zda není poškrábané, uštípnuté, prasklé nebo naleptané, protože jakékoli vady snižují jeho mechanickou pevnost a mohou vést k rozbití během používání.
Existuje však také řada specifických aspektů pro zajištění bezpečné manipulace a opakovaného použití zábrusového skla.
- K utěsnění spojů je možné použít silikonové mazivo, řada spojů je však navržena pro použití bez něj, aby se zabránilo kontaminaci. Čistší a nekontaminující alternativou je použití spojovací objímky z PTFE, která pasuje mezi kuželové a objímkové spoje
- Vždy zkontrolujte maximální povolenou teplotu používaného pro vybavení. Přestože maximální doporučená teplota laboratorního skla vyrobeného z borosilikátu je 500 °C (krátkodobě), pracovní teplota jakékoliv připojeného předmětu, například plastové spojky, zátky, hadičky atd., může být mnohem nižší.
- Při teplotách nad 150 °C by mělo být zahřívání a ochlazování prováděno pomalým a rovnoměrným způsobem, aby nedošlo k poškození tepelným šokem
- Pokud jako součást aparatury používáte ohřívací plotnu, zajistěte, aby plotna byla širší než základna zahřívané nádoby. Studené zábrusové sklo nikdy nepokládejte na předehřátou plotnu.
- Pokud používáte Bunsenův kahan, použijte pro rozptýlení plamene mírný plamen a síťku nad kahan s keramickou vrstvou. Pokuste se předcházet vzniku nadměrně horkých míst ve spojích nebo jiných místech aparatury, které by mohly způsobit rozbití.
- Odměrné laboratorní sklo, které může být součástí aparatury, nevystavujte zdrojům vysokých teplot, protože to zhorší odměrnou přesnost.
- Zábrusové sklo používejte v mikrovlnné troubě s opatrností. Pokud je zábrusové sklo vyrobené z borosilikátu, bude prvek vhodný pro použití v mikrovlnné troubě. Je však nutné dbát na to, aby obsah a veškeré připojené příslušenství bylo taktéž bezpečné pro ohřev v mikrovlnné troubě.
- Zábrusové laboratorní sklo může občas být po použití zaseknuté. Pokud k zaseknutí dojde, nejprve nechte aparaturu přirozeně vychladnout a poté ji na krátkou dobu ponořte do vlažné vody s čisticím prostředkem vhodným k čištění laboratorního skla. Tím se zaseknutý spoj uvolní a odpojení prvků by mělo jít bez problému i bez použití nadměrné síly. Nadměrnou sílu nepoužívejte, mohlo by před dalším použitím dojít k rozbití nebo poškození laboratorního skla.