Jak autoklávovat plastové lahve
Od společnosti DWK Life Sciences
Různé rutinní laboratorní procesy vyžadují použití sterilní nádoby. Pokud však používáte plastové laboratorní vybavení, je důležité před umístěním nádoby do autoklávu zvážit několik faktorů.
Zde je šest otázek, které si musíte před autoklávováním plastových lahví položit, aby bylo zajištěno, že autoklávování bude bezpečné a účinné.
Je vaše plastová láhev vhodná pro autoklávování?
Existují plastové polymery, které jsou vhodné pro autoklávování, ale existují i jiné, které vhodné nejsou. Autoklávovat byste neměli například plastové lahve vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) nebo vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Tyto polymery mají úzký teplotní rozsah, −50 až +80 °C pro LDPE a −50 až +100–120 °C pro HDPE, oba rozsahy jsou však pod 121 °C, což je nejčastěji používaná teplota při autoklávování. Mezi další polymery, které nejsou pro autoklávování vhodné, patří polymethylmethakrylát, akryl (PMMA), polystyren (PS) a polyvinylchlorid (PVC), opět kvůli jejich úzkému teplotnímu rozsahu.
Bezpečně lze autoklávovat plastové lahve vyrobené z polypropylenu (PP), polytetrafluoretylenu (PTFE), perfluoralkoxyalkanu (PFA), polymethylpentenu (často zkráceně PMP nebo TPX) a polykarbonátu (PC), protože tyto polymery jsou stabilní i při vyšších teplotách.
Byla plastová lahev před autoklávováním vyčištěna?
Před vložením plastové láhve do autoklávu je důležité zajistit, aby byla čistá. Tím předejdete připékání jakýchkoliv kontaminujících látek k povrchu lahve během autoklávování.
Jsou uzávěry sejmuty?
Před autoklávováním plastových lahví je důležité, aby uzávěry byly zcela sejmuty. I volně zašroubovaný uzávěr může během autoklávování způsobit vytvoření vakua v lahvi. To způsobí, že se plastová láhev zbortí a zdeformuje, a tedy zničí. Před umístěním lahve do autoklávu uzávěr zcela sejměte. Běžně používaný postup je přilepení uzávěru ke straně hrdla nádoby pomocí autoklávovací pásky, díky čemuž je zajištěno, že uzávěr zůstane při autoklávování v blízkosti příslušné lahve.
Je v autoklávu dostatek prostoru pro cirkulaci páry?
Vyhněte se přeplnění autoklávu, protože v přeplněném autoklávu dochází k zastavení účinné cirkulace páry mezi předměty a mohlo by dojít k ohrožení procesu sterilizace. Zajistěte, aby mezi předměty byl dostatek místa. Při autoklávování plastového vybavení je to obzvlášť důležité. Plasty přenášejí teplo pomaleji než sklo nebo kov a dosažení sterilizační teploty může trvat delší dobu, takže zajištění volné cirkulace páry v autoklávu je o to důležitější.
Je váš autokláv validovaný?
Přestože standardní teplota v autoklávu je 121 °C, je nezbytné pravidelně autokláv kalibrovat, aby bylo jasné, že zobrazená teplota je správná. Pro stanovení správné doby trvání cyklu je důležité také ověřit konkrétní pokyny výrobce autoklávu.
Bylo dosaženo sterilizace?
Vzhledem k pomalejšímu přenosu tepla v plastových materiálech je důležité zajistit, aby bylo skutečně dosaženo sterilizace. Před autoklávováním plastových lahví je vhodné použít indikátory, které prokáží, že bylo trvale dosaženo správné teploty. Použít lze autoklávovací pásky nebo jinou formu fyzikálních indikátorů – z nichž mnohé viditelně změní vzhled nebo barvu poté, co byly vystaveny teplotám laboratorní sterilizace – mohou tedy potvrdit, že sterilizace bylo dosaženo.