Manuální pipetovací systémy
Představujeme NOVÉ pipety Finnpipette F1 a F1-ClipTip
Vývoj dokonalosti v pipetování je velkým krokem vpřed – díky vaší hodnotné zpětné vazbě. Každý návrh se přemění v klíčovou vlastnost, která učiní váš život v laboratoři bezpečnější.  
• Tiché nastavení objemu bez námahy: vynaložená síla je o více než 50 % nižší než u předchozích modelů
• Strukturované tlačítko pro nastavení objemu a volitelný pásek na rukojeti zlepšují uchopení
• Menší síla potřebná k pipetování nyní ještě více snižuje riziko zranění způsobeného opakovaným namáháním (RSI – repetitive stress injury) bez snížení kvality výsledků
Zvyšte výkon a pohodlí na výjimečnou a zcela novou úroveň.
ClipTip Manual Pipetting Systems
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ pipettes transform daily pipetting with innovative Thermo Scientific ClipTip interlocking technology, which ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force. Once attached, the tips are locked firmly in place and will not loosen or fall off regardless of application pressure.
Finnpipette Manual Pipetting Systems
Thermo Scientific Finnpipette™ F1 pipettes offers superior ergonomics, and performance with a lightweight design combined with low tip attachment and ejection forces. Finnpipette F2 pipette models are fully autoclavable, and high-quality materials offer durability even in the most demanding applications. Choose from a full range of Finntip™ Flex or Finntip pipette tips for ideal performance.