Tisk…
Pipety jednokanálové, mechanické, pevný / nastavitelný objem, Finnpipette™ F2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
4642030 4642040 4642050 4642060 4642070 4642080 4642090 4642100 4642110 4652000 4652010 4652020 4652030 4652040 4652050 4652060 4642010 4642020 4652070 4652080 4652090 4652100 4652110 4652120 4642120 4642130 4652130 4652140
613-2698EA 10730 CZK
613-2698 613-2699 613-2700 613-2701 613-2702 613-2703 613-2704 613-2705 613-2706 613-2707 613-2708 613-2709 613-2710 613-2711 613-2712 613-2713 613-2696 613-2697 613-2714 613-2715 613-2716 613-2717 613-2718 613-2719 613-1486 613-1487 613-1480 613-1481
Pipety jednokanálové, mechanické, pevný / nastavitelný objem, Finnpipette™ F2
Pipety Micropipettes
Pipety Finnpipette ™ F2 jsou velice robustní a odolné i při používání v těch nejnáročnějších aplikacích.
  • kompletně autoklávovatelné - není třeba demontovat
  • vyrobeno z vysoce kvalitního PVDF, který odolává působení chemikálií a UV záření
  • nový mechanismus AVG (pokročilé nastavení objemu) zvyšuje přesnost a správnost dávkování, lehké nastavení objemu s nižšími přírůstky
  • velký kontrastní displej Ergovisio s bílými číslicemi na černém pozadí pro snazší čtení a vyšší bezpečnost
  • citlivé tlačítko odhazovače špiček pro vysunutí špičky velmi malou silou
  • vynikající