Pipetovací špičky Universal Fit
Pipetovací špičky Thermo Scientific™ ART™ poskytují kompletní výběr špiček s filtrem, špiček bez filtru a speciálních špiček. Nikdy nebylo snažší najít špičky, které by seděly na každou pipetu nebo aplikaci ve vaší laboratoři. Všechny poskytují osvědčenou kvalitu ART, výkon a spolehlivost, opírající se o nejvyšší standardy firmy Thermo Scientific a její celosvětovou podporu.
Špičky s filtrem i bez filtru s objemem od 10 μL až po 10 mL, nanášecí špičky i špičky s širokým otvorem – každá nese certifikát, že splňují nejvyšší standardy pro jejich výrobu a že neobsahují RNázu, DNázu, ATP a pyrogeny.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Thermo Scientific ART™ Barrier tips
The Thermo Scientific™ ART™ self-sealing barrier provides 100% protection against aerosols and liquid contamination. A complete product offering including racked and reload packaging options as well as gel loading, extended length, solvent safe and wide pore specialty tips make it easy to find a tip to fit virtually any pipette or application in the laboratory. Using advanced low-retention technology, the hydrophobic inner surface of ART™ Low retention tips significantly reduces sample loss to adhesion and maximizes sample recovery.
Thermo Scientific ART™ Non-filtered tips
Complete selection of non-filtered and specialty tips deliver proven ART™ quality, performance and reliability. ART™ Non-filtered tips are ideal choice to any pipette or application in the laboratory. Available as gel loading, extended length, wide pore and low retention specialty tips as well as racked, reload and bulk packaging options.