Nálevkové filtry
Jednorázové nálevkové filtry s membránou, sterilní
![]() |
Nálevkové filtry MicroFunnel, 100–300 ml Ideální pro analýzu kontroly jakosti vodných roztoků ve farmaceutické výrobě. Šarže jednotlivě označeny štítkem pro možnost zpětného dohledání. Nálevkové filtry Microcheck II™ pro monitorování nápojů Jednoduše použitelné jednorázové nálevkové filtry splňující požadavky na mikrobiologickou analýzu nápojů. Nálevkové filtry MicroFunnel Plus, 300 ml Kombinovaný nálevkový filtr se vzorkovnicí minimalizující riziko kontaminace. Produkty s membránou Supor® jsou vyrobeny tak, aby umožňovaly vzorkování horké vody až do teploty 90 ºC. |
Jednorázové nálevkové filtry bez membrány, sterilní
![]() |
Nálevkové filtry Sentino®,100–250 ml Vhodné pro analýzu pitné a odpadní vody, monitorování přírodních a rekreačních vod, monitorování průmyslových vodních systémů, monitorování nápojů. |
Nálevkové filtry pro opakované použití, autoklávovatelné
![]() |
Magnetické nálevkové filtry Sentino® Vhodné pro analýzu pitné a odpadní vody, monitorování přírodních a rekreačních vod, monitorování průmyslových vodních systémů, monitorování nápojů, surovin, meziproduktů a finálních produktů ve farmaceutické výrobě. |