Certifikované membrány pro mikrobiologickou analýzu
![]() |
Sada náplní membrán pro zásobník membrán Sentino® Menší množství odpadového balicího materiálu díky prostorově úspornému provedení. Smíšené estery celulózy patří mezi nejvhodnější filtrační média používaná v mikrobiologické analýze a nabízí maximální výtěžnost organismů. Membrána s vysokou rychlostí průtoku optimalizovaná pro požadavky biologické, farmaceutické a sterilizační filtrace. Membrána s vysokou rychlostí průtoku s černým pozadím nabízí skvělý kontrast usnadňující sčítání neprůhledných kolonií. Exkluzivní mřížka z teček nestimuluje ani neinhibuje růst kolonií.
|