Široká řada standardů pro index lomu od (1,34325-1,65808 ŋD)
Kompletní řada 25 standardů na bázi rozpouštědla, stabilizace sacharózou při 20°C
25 standardů pro index lomu pro použití s jakoukoliv značkou refraktometru
- Jedna z nejširších řad dostupných na trhu
- K dispozici v praktické vysoce kvalitní 15ml kapátkové lahvičce
- Nejistota měření maximálně ±0,00014 ŋD
- Konzistence výrobku: nezávislá, dohledatelná a certifikovaná
- Osvědčení o analýze a bezpečnostní listy jsou dostupné online
Popis | Index lomu | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1 51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, na bázi rozpouštědla | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Standard pro index lomu při 20 °C, stabilizace sacharózou | 1,44193 nD | 15 ml | 85138.015E |