Rozpouštědla PESTINORM® pro headspace analýzu
Vysoce čistá rozpouštědla pro analýzu organických těkavých nečistot
Statická technika headspace GC (GC-HS) je technika používaná ke zkoncentrování těkavých analytů před analýzou. Může zlepšit detekci nízkých hladin těkavých analytů a minimalizovat interference matrice díky tomu, že odpadá přímé vstřikování vzorku. Naše nová řada rozpouštědel GC-HS zahrnuje šest z nejpoužívanějších organických rozpouštědel:
- Velmi vysoká čistota (> 99,99 % analýzy)
- Velmi vysoké prostupnosti UV
- Každá šarže je kontrolována a speciálně hodnocena analýzou proti standardům OVI
- Vhodné pro analýzu OVI, jak je popsáno v metodách ICH, USP a EP
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetylformamid 99,0–100,00 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetylformamid 99,0–100,00 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetylsulfoxid 99,99–100,00 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetylsulfoxid 99,99–100,00 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetylacetamid 99,99–100,00 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85397.290E | |||
N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,9–100,0 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon ≥99,5 % PESTINORM® pro headspace plynovou chromatografii | 1 l | 85448.290E |