Rozpouštědla PESTINORM® SUPRA TRACE pro stopovou analýzu pesticidů a organických látek
PESTINORM® SUPRA TRACE – univerzální rozpouštědlo pro každou aplikaci
Jedenáct vysoce čistých rozpouštědel pro analýzu a citlivé metody detekce všech organických vzorků (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Velmi vysoká čistota (> 99,9 % analýzy), spolehlivost
- Jedno univerzální rozpouštědlo pro všechny vzorky i citlivé detekční metody
- Specifikovaný časový rozsah retence pro ECD je větší (takže mohou být spolehlivě detekovány i látky s nízkým bodem varu)
- Všechny detekční metody jsou uvedené ve specifikacích
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
2-propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Aceton | 2,5 l | 85384.320E | |||
Cyklohexan | 2,5 l | 85385.320E | |||
Dichlormethan | 2,5 l | 85386.320E | |||
Etylacetát | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-heptan 99 % | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-hexan 95 % | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-hexan 99 % | 2,5 l | 85390.320E | |||
Technický benzín 40–60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Toluen | 2,5 l | 85393.320E |