Sekundární referenční standardy pro plynovou chromatografii
Široká řada 24 různých sekundárních referenčních standardů pro plynovou chromatografii pro různé chromatografické a analytické aplikace. Používání sekundárních a provozních standardů, které jsou založeny na referenci vůči odpovídajícímu primárnímu standardu, uznávají organizace FDA, USP a EP.
- Profil čistoty a specifické nečistoty stanoven podle GC-MS (uveden v osvědčení o analýze)
- Více než 99,9 % analýzy
- Nákladově efektivní alternativa k primárním standardům lékopisu
- K dispozici ve 100ml skleněných lahvičkách
- Data sledovatelnosti specifické aktuální šarže primárního standardu
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
Aceton, standard pro GC | 100 ml | 85653.180E | |||
Acetonitril, standard pro GC | 100 ml | 85654.180E | |||
Butylacetát, standard pro GC | 100 ml | 85655.180E | |||
Cyklohexan, standard pro GC | 100 ml | 85656.180E | |||
1,2-dichloretan, standard pro GC | 100 ml | 85657.180E | |||
Dichlormetan (DCM), stabilizovaný standard pro GC | 100 ml | 85658.180E | |||
Di-isopropyléter, stabilizovaný standard pro GC | 100 ml | 85659.180E | |||
N,N-dimetylacetamid, standard pro GC | 100 ml | 85661.180E | |||
N,N-dimetylformamid, standard pro GC | 100 ml | 85662.180E | |||
Dimethylsulfoxid (DMSO), standard pro GC | 100 ml | 85663.180E | |||
1,4-dioxan, stabilizovaný standard pro GC | 100 ml | 85664.180E | |||
Etanol, standard pro GC | 100 ml | 85665.180E | |||
Ethylacetát, standard pro GC | 100 ml | 85666.180E | |||
n-heptan, standard pro GC | 100 ml | 85667.180E | |||
n-hexan, standard pro GC | 100 ml | 85668.180E | |||
Isobutylmetylketon, standard pro GC | 100 ml | 85673.180E | |||
Metanol, standard pro GC | 100 ml | 85670.180E | |||
Metyletylketon (butanon), standard pro GC | 100 ml | 85672.180E | |||
1-propanol, standard pro GC | 100 ml | 85675.180E | |||
2-propanol, standard pro GC | 100 ml | 85676.180E | |||
terc-butyl(metyl)éter, standard pro GC | 100 ml | 85671.180E | |||
2,2,4-trimethylpentan, standard pro GC | 100 ml | 85674.180E | |||
Tetrahydrofuran (THF), standard pro GC | 100 ml | 85677.180E | |||
Toluen, standard pro GC | 100 ml | 85678.180E |