Oběhové termostaty s topením
Topné cirkulátory VWR
Cirkulační lázně z nerezové oceli s volbou pokročilého programovatelného nebo pokročilého digitálního regulátoru teploty. Čerpadlo s variabilní rychlostí s externí cirkulací a možností regulace teploty.
Oběhové termostaty s topením Lauda s průhlednými lázněmi, ECO
Jednotky ECO s průhlednými plastovými lázněmi zajišťují viditelnost tam, kde je třeba sledovat zkušební vzorky. Průtokový přepínač pro regulaci průtoku mezi vnitřní a vnější cirkulací.
Lázně a oběhové termostaty s topením Huber, s regulátorem KISS®
Oběhové termostaty s topením s polykarbonátovými nebo nerezovými lázněmi. Speciálně navržené pro externí aplikace s malými objemy. Regulátor KISS® kombinuje nejmodernější technologii s jednoduchým ovládáním.
Vodní lázně a topné cirkulátory, nerezová ocel, Optima™
Řadu Grant Optima™ tvoří jak univerzální termostaty, tak termostaty s vylepšeným výkonem kombinované s vysoce kvalitními lázněmi z nerezové oceli. Včetně čerpadla pro vnější cirkulaci.
Topné cirkulátory Julabo, polykarbonátové lázně, CORIO™ C-BT
Ponorný cirkulátor CORIO™ C je základní model ideální pro standardní interní použití. Včetně lázně (BT).
Ponorné termostaty s topením Julabo, CORIO™ C
Ponorný termostat CORIO™ C je základní model ideální pro standardní interní použití.