Oběhové termostaty s chlazením a topením
Oběhové termostaty s chlazením a topením VWR
Cirkulační lázně z nerezové oceli s volbou pokročilého programovatelného nebo pokročilého digitálního regulátoru teploty. Čerpadlo s variabilní rychlostí s externí cirkulací a možností regulace teploty.
Oběhové termostaty s chlazením a topením Huber, nerezová ocel, Ministats®
Kompaktní rozměry umožňují umístění termostatu Ministats® i do těch nejmenších prostorů. Používá se hlavně pro vnější aplikace, avšak otvor lázně umožňuje také umístění předmětů do lázně termostatu.
Oběhové termostaty s chlazením a topením Lauda, termoelektrické, LOOP
Řada produktů LOOP zahrnuje dva termoelektrické cirkulační termostaty pro externí regulaci teploty. Regulace teploty bez chladicího média pomocí technologie Peltier.
Oběhové termostaty s chlazením a topením Grant, řada LT ecocool™
Chladící/topné cirkulační lázně šetrné k životnímu prostředí, s intuitivním uživatelským rozhraním. Ideální pro externí použití v oblasti farmaceutické výroby, vzdělávání, průmyslu a přírodních věd.
Oběhové termostaty s chlazením a topením Julabo, řada CORIO™ CD-F
Regulátor CORIO™ CD je pokročilá jednotka s profesionální technologií pro náročné aplikace, kterou lze použít pro kontrolu teploty při interním nebo externím použití.