Produkty Lauda
Cirkulační chladiče Lauda, Microcool
Řada cirkulačních chladičů obsahuje pět kompaktních modelů, které poskytují chladicí kapacity od 0,25 do 1,2 kW pro externí aplikace. Tyto jednotky jsou ideální pro použití tam, kde je třeba spolehlivě a rychle odvádět teplo.
Topné termostaty Lauda s průhlednými lázněmi, ECO
Jednotky ECO s průhlednými plastovými lázněmi zajišťují viditelnost tam, kde je třeba sledovat testovací vzorky. Průtokový přepínač pro regulaci průtoku mezi vnitřní a vnější cirkulací.
Chladicí a topné cirkulační termostaty Lauda, termoelektrické, LOOP
Řada produktů LOOP zahrnuje dva termoelektrické cirkulační termostaty pro externí regulaci teploty. Regulace teploty bez chladicího média pomocí technologie Peltier.