Zjistěte, jak s pomocí produktů společnosti Pall dostanete všechny tyto zločince za mříže
![]() |
|||
![]() |
Boj se zpětným tlakemStříkačkové filtry Pall Acrodisc® PSF eePTFE prokázaly, že dokáží prodloužit životnost kolon více než 40×, aniž by u nich docházelo k významnému zvyšování zpětného tlaku. Šetří tak peníze, které by bylo třeba vynaložit za výměnu kolony. Produkty Acrodisc nabízí v porovnání s jinými produkty vysoce účinnou filtrační plochu, díky které je filtrace rychlá a jednoduchá, což je užitečné především pro přípravu většího počtu vzorků. |
||
![]() |
Zastavení průchodu vzduchových bublin a částicVyčištění a odplyňování mobilních fází pomocí filtrů Pall SolVac® prodlužuje životnost kolon a udržuje vysokou kvalitu a konzistentnost výsledků. V porovnání se skleněnými nálevkovými filtry nabízí filtry SolVac díky patentovanému magnetickému uzávěru jednoduché používání, eliminaci kroků mytí a přenosu mobilní fáze a minimalizaci rizika rozlití, neboť rozpouštědlo se odebírá přímo z láhve. |
||
![]() |
Částice nemají šanci projítStříkačkové filtry Pall Acrodisc® PSF eePTFE dokáží koloně zajistit dlouhý a šťastný život a vašim výsledkům konzistentně vysokou kvalitu! |
||
![]() |
Extrahovatelné částice čeká rychlý konecŘada filtrů Acrodisc MS je speciálně uzpůsobena použití ve hmotnostní spektrometrii. Vodou smáčivá PTFE membrána a polyetylenový plášť zajišťují extrémně nízké množství extrahovatelných částic a minimální supresi/stimulaci iontů. |
![]() |