Organická syntéza s chemikáliemi Thermo Scientific
Prozkoumejte činidla a materiály pro syntézu a studium reakčních mechanismů, včetně činidel a stavebních bloků citlivých na vzduch a vlhkost.
Naše rozsáhlá kolekce chemikálií a činidel umožňuje inovace, zvyšuje produktivitu a zlepšuje bezpečnost laboratoře. Nabízíme výběr, kvalitu a jistotu dodávek. Vytvořili jsme robustní celosvětovou síť zdrojů a nabízíme pohodlí v podobě hotových katalogových produktů v několika velikostech, stejně jako nabídku chemikálií na zakázku, díky které získáte flexibilní řešení pro chemické pracovní postupy.
Podívejte se na video
Stáhněte si průvodce pro zvýšení nabídky Vyžádejte si plakát
Díky našemu rozsáhlému portfoliu chemických sloučenin a našim odborným znalostem dokážeme nabízet komplexní řešení pro splnění všech vašich potřeb v oblasti výzkumu a pilotních i výrobních aplikací. Ať už provádíte úvodní výzkum nebo rozšiřujete výrobu na plnou kapacitu, můžeme naše produkty přizpůsobit vašim aktuálním potřebám. Naše velkoobjemová chemická řešení vám pomohou objednávat jiná než katalogová množství a zajistí bezproblémový přechod od gramů až po stovky nebo dokonce tisíce kilogramů.
Vyzkoušejte komplexní podporu s našimi zakázkovými a velkoobjemovými chemickými službami.
  • Syntéza na zakázku:Ušetřete čas a zlepšete konzistentnost produktů ve svých výrobních zařízeních díky chemickým látkám, která vám připravíme na míru
  • Zakázkové specifikace: Využijte výhod našich rozsáhlých chemických služeb k definování a splnění svých jedinečných specifikací
  • Zakázkové značení: Využijte naše služby značení k zobrazení správných informací o produktu nebo šarži pro zlepšení identifikace produktů pro vaši laboratoř
  • Zakázkové balení a velikost balení: Získejte správný produkt v obalovém materiálu nebo ve velikosti, které vyžadujete
  • Chemické sloučeniny ve velkoobjemových baleních: Naše velkoobjemová chemická řešení vám umožní objednávat množství neuvedená v katalogu a přejít od gramů ke stovkám nebo dokonce tisícům kilogramů
Vyžádejte si cenovou nabídku velkoobjemových produktů
Funkční činidla
Nejčastěji používaná funkční činidla a méně obvyklá činidla pro specifické reakce.
Heterocyklické sloučeniny
Heterocyklické sloučeniny jsou cyklické sloučeniny, které obsahují atomy nejméně dvou různých prvků v kruhu a zahrnují dusík, kyslík, síru a smíšené heterocykly.
Uhlovodíky
Uhlovodíky jsou organické sloučeniny tvořené výhradně atomy uhlíku a vodíku.
Anorganické látky, katalýza a ligandy
Mezi anorganické látky patří soli, kovy a látky vyrobené z jednotlivých prvků. Obecně se jedná o iontové sloučeniny složené z kationtů a aniontů spojených iontovou vazbou.
Sloučeniny obsahující halogeny
Organohalidy jsou organické sloučeniny obsahující fluor, chlor, brom a jód.
Sloučeniny obsahující dusík
Mezi sloučeniny obsahující dusík patří mimo jiné aminy a jejich deriváty, nitrily, azidy a hydraziny.
Sloučeniny obsahující kyslík
Mezi sloučeniny obsahující kyslík patří alkoholy, aldehydy, ketony, ethery, karboxylové kyseliny a jejich deriváty.
Sloučeniny obsahující fosfor
Mezi sloučeniny obsahující fosfor patří estery organofosforových kyselin, fosfonové estery, fosfiny a fosfity.
Sloučeniny obsahující síru
Mezi sloučeniny obsahující síru patří thioly, thioethery, thioestery, thiomočoviny, sulfonamidy a sulfoxidy.
Nauka o materiálech a polymery
Mezi organické polymery patří polysacharidy, polypeptidy, polynukleotidy a syntetické materiály, jako jsou běžné plasty, např. polyethylen, polyvinylchlorid a polystyren.
Organokovové sloučeniny
Chemické sloučeniny obsahující alespoň jednu chemickou vazbu mezi atomem uhlíku organické molekuly a kovem, včetně alkalických kovů, kovů alkalických zemin a přechodných kovů, a někdy rozšířené o metaloidy, jako je bor, křemík a selen.
Biochemické sloučeniny
Biochemikáliemi označujeme chemikálie, které se nachází v biologickém systému, nebo které lze použít pro biologický výzkum. Biochemické sloučeniny zahrnují aminokyseliny, vitamíny a nukleotidy, jakož i organické a anorganické chemikálie.
Brožury Poznámky k použití
WOLFOVA-KIŽNĚROVA REDUKCE
Zjistěte více informací o Wolffově–Kižněrově redukci, kde je vysvětlena redukce aldehydů a ketonů na alkany.
WITTIGOVA REAKCE
Objevte Wittigovu reakci, která umožňuje přípravu alkenu reakcí aldehydu nebo ketonu s ylidem získaným z fosfoniové soli.
FISCHEROVA SYNTÉZA INDOLŮ
Zjistěte více informací o Fischerově syntéze indolů s vysvětlením přeměny arylhydrazonů na indoly
WOHLOVA-ZIEGLEROVA BROMACE
Zjistěte více informací o Wohlově-Zieglerově bromaci, která je bromací allylových pozic pomocí N-bromosukcinimidu (NBS).
SIMMONSOVA-SMITHOVA REAKCE
Zjistěte více informací o Simmonsově-Smithově reakci umožňující cyklopropanaci olefinů.
CLEMMENSENOVA REDUKCE
Objevte Clemmensenovu redukci umožňující deoxygenaci aldehydů nebo ketonů za vzniku odpovídajícího uhlovodíku
SUZUKIOVA CROSS-COUPLINGOVÁ REAKCE
Suzukiova cross-couplingová reakce je reakce katalyzovaná kovem, obvykle Pd, mezi alkenyl (vinyl), aryl nebo alkynyl organoboranem (kyselina borová nebo ester kyseliny borové nebo, ve speciálních případech aryl trifluorboranem) a halogenidem nebo triflátem za zásaditých podmínek.
FRIEDEL-CRAFTSOVA REAKCE
Objevte Friedel-Craftsovu acylaci, což je reakce arenu s acylchloridy nebo anhydridy s využitím katalyzátoru na bázi silné Lewisovy kyseliny.
BAEYER-VILLIGEROVA REAKCE
Zjistěte více informací o Baeyer-Villigerově oxidaci, která je oxidačním štěpením vazby mezi sousedními uhlíkovými atomy v blízkosti karbonylu a přeměňuje ketony na estery a cyklické ketony na laktony
GRIGNARDOVA REAKCE
Zjistěte více informací o Grignardově reakci, která je adicí organo-hořečnatého halogenidu (Grignardova činidla) na keton nebo aldehyd za vzniku terciárního nebo sekundárního alkoholu
BECKMANNŮV PŘESMYK
Objevte Beckmannův přesmyk, reakci oximů, jejímiž produkty mohou být buď amidy, nebo nitrily v závislosti na výchozím materiálu. (Oximy odvozené od ketonů vedou ke vzniku amidů; oximy odvozené z aldehydů poskytují nitrily)
DESS-MARTINOVA REAKCE
Podívejte se a zjistěte více o Dess-Martinově perjodinanu (DMP), hypervalentní sloučenině jódu, která umožňuje selektivní a velmi slabou oxidaci alkoholů na aldehydy a ketony.