Elektrochemie pro laboratorní a terénní výzkum nebo procesy
Nabízíme vše, co potřebujete pro elektrochemii na jednom místě – od výrobců velkých značek až po naši velmi hodnotnou řadu VWR Collection!
Objevte nové technologie!
Sterilizovatelné pH a ORP elektrody pro biologické zpracování, SteamLine, SI Analytics®
High-tech elektrody použitelné v autoklávu, vynikající funkční vlastnosti. Lze je použít v náročných prostředích (úprava SIP, čištění CIP).
Kombinované pH elektrody, ProcessLine, SI Analytics®
Senzory nenáročné na údržbu pro těžké procesní aplikace v chemickém průmyslu, pro extrémní iontové síly, silnou oxidaci a kyselá a zásaditá prostředí.
Senzory rozpuštěného kyslíku pro průmyslové aplikace s vysokými nároky na hygienu, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
Elektrochemický kyslíkový senzor OxyFerm FDA s membránou schválenou FDA určený pro použití v hygienických procesech dokáže odolat sterilizaci párou, sterilizaci autoklávem a lokálnímu čištění (CIP).
pH elektrody EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
Elektrody EasyFerm Plus jsou určeny k tomu, aby odolávaly náročným aplikacím ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Po sterilizaci párou, sterilizaci v autoklávu nebo lokálním čištění (CIP) vykazují elektrody stabilní signály měření.
Elektrochemie: kompletní portfolio!
Společnost VWR nabízí vše, co potřebujete v oblasti elektrochemie, na jednom místě. Zkuste se o tom co nejrychleji přesvědčit!