Inteligentní digitální senzory (IDS) pro měření v drsných podmínkách prostředí, řada WTW značky Xylem
MPP IDS – digitální víceparametrové (až tři hlavní parametry) hloubkové sondy s integrovaným měřením hloubky využitelné v profilovém měření
- Hloubkové měření pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku, turbidity – měření až tří hlavních parametrů současně, včetně měření hloubky a teploty
- Hloubkové měření s vyrovnáváním barometrického tlaku pro přesné výsledky
- Profilové měření bez zamotaných kabelů – k dispozici speciální cívka na kabel s posuvnými kontakty
- Nový systém s hlavovým konektorem
- Bez kroucení a zamotávání: stačí jedno zacvaknutí a senzor MPP IDS je pevně připojen a bezpečně připraven pro přenos dat. Tenké kabely odolné vůči přetržení v různých délkách.
Typickou oblastí použití je limnologické testování vody až do hloubky 100 m, vhodné také pro měření ve vrtech, monitorování skládek a pro řadu dalších použití. Měření sondami MPP IDS se provádí v kombinaci s měřičem Multi 3630.
Měření hloubkového profilu a stanovení kvality vody s víceparametrovou sondou MPP IDS:
- Jednoduchá konfigurace
- Možnost měření až do hloubky 100 metrů
- Bezpečný přenos dat pomocí jednotky USB Flash