Digitální inteligentní měření pro větší přesnost a flexibilitu!
Zpočátku měření pH využívalo referenční a měřicí elektrodu. Časem funkci převzala kombinovaná elektroda a následovala kombinovaná elektroda s integrovaným teplotním čidlem. Dnes děláme další krok do budoucnosti pomocí inovativních digitálních senzorů pro pH, redoxní potenciál, vodivost, rozpuštěný kyslík a dokonce i turbiditu.
Digitální inteligentní snímače jsou:
- přesnější, protože signál je přeměněn přímo v elektrodě
- inteligentní, protože sériová čísla a nastavení, včetně údajů o kalibraci, jsou automaticky přenášena do multimetru pro optimální správu dat
- snadno použitelné, protože multimetr rozpozná každý jedinečný snímač
a ještě mnohem více...
Víceparametrový digitální MD 8000 VWR®
Výhody digitálního měřicího systému
Podívejte se na toto video, abyste zjistili, jak uvedené inovace vaši práci ulehčují, zpřesňují a poskytují vám flexibilitu pro budoucí projekty!
Výběr produktů
pHenomenal MD 8000 L
Jednokanálový stolní měřič
6 parametrů: pH/teplota, redoxní potenciál, vodivost, TDS, salinita, rozpuštěný kyslík a turbidita.
Paměť 5 000 datových souborů GLP
pHenomenal MD 8000 H
Jednokanálový přenosný stolní měřič
6 parametrů: pH/teplota, redoxní potenciál, vodivost, TDS, salinita, rozpuštěný kyslík a turbidita.
Paměť 5 000 datových souborů GLP
Digitální víceparametrové systémy IDS WTW®
Výběr produktů
Víceparametrové laboratorní měřiče IDS WTW®
1 až 3kanálový stolní měřič
6 parametrů: pH/teplota, redoxní potenciál, vodivost, TDS, salinita, rozpuštěný kyslík a turbidita.
Paměť 5 000 datových souborů GLP
Víceparametrové přenosné měřiče IDS WTW®
1 až 3kanálový přenosný multimetr
6 parametrů: pH/teplota, redoxní potenciál, vodivost, TDS, salinita, rozpuštěný kyslík a turbidita.
Paměť 5 000 datových souborů GLP
Mono a multiparametrické systémy HACH® HQD
Odolné sondy Hach HQd IntelliCAL™
HQD měřič Podívejte se na odolné sondy pro testování vody HQd IntelliCAL společnosti Hach.
Mono a multiparametrické laboratorní měřiče HACH® HQD
1 a 2kanálový měřič: pH/teplota, redoxní potenciál, vodivost, TDS, salinita, rozpuštěný kyslík a ISE. Paměť GLP na 500 datových sad.
Mono a multiparametrické přenosné měřiče HACH® HQD
1 a 2kanálový měřič: pH/teplota, redoxní potenciál, vodivost, TDS, salinita, rozpuštěný kyslík a ISE. Paměť GLP na 500 datových sad.