Inteligentní digitální senzory (IDS) – jistota do budoucna – řada WTW značky Xylem
Inteligentní: senzory IDS jsou „chytré“. Jsou vybaveny funkcí automatického přihlášení pro přenos dat obsahujících popis, sériové číslo, záznam o kalibraci, kalibrační historii a kompletní sadu parametrů.
Digitální: senzory IDS převádějí citlivé signály do digitálních signálů a přenášejí je bezpečně a bezchybně do měřiče. Kabelové moduly se funkčně shodují s bezdrátovými.
Senzor: senzory IDS vychází z ověřených a neustále zdokonalovaných senzorů WTW. Jsou použitelné téměř ve všech oblastech vyžadujících stanovení pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a turbidity.
Koncepce senzorů IDS od WTW: inteligentní digitální senzory pro měření standardních parametrů jako je pH, vodivost, rozpuštěný kyslík a turbidita.
Systém IDS je postaven na dvou komponentách: na digitálních senzorech a na odpovídajících terénních i stolních měřičích. Skvělá inovace: měření probíhá ve snímači, nikoliv v měřiči. 1 měřič pro všechny parametry: pH – vodivost – rozpuštěný kyslík – turbidita
A navíc: současné stolní měřiče IDS jsou vybaveny funkcí bezdrátového připojení.
Výhoda senzoru IDS: „několik desítek tisíc“ elektrod přichází přímo do vaší laboratoře!
- Převod citlivých signálů do digitální podoby se zabezpečením proti poruše
- Záznamy o kalibraci se ukládají přímo do senzoru – bez ohledu na typ měřiče
- Senzory nabízí důležité údaje pro dokumentaci
- Bezdrátové měření s bezdrátovými moduly IDS a novými senzory s hlavovým konektorem
Digitální víceparametrový systém WTW určený pro laboratoře i do terénu: Postup měření s inteligentními digitálními senzory (IDS)
- Senzory IDS v laboratoři: zabezpečené výsledky – univerzální použití – jednoduchá obsluha
- Senzory IDS v terénu: robustní a voděodolné – bezpečný přenos dat s ochranou proti poruše – měření až do hloubky 100 metrů
- Dokumentace splňující požadavky GLP – snadný přenos dat
- Inovativní a univerzální, připravené pro jakékoliv použití v laboratoři i v terénu
Postup měření v IDS?
Prohlédnout si video!