Složené inverzní mikroskopy Leica
Inverzní mikroskopy Leica s vysokým výkonem pomohou posunout váš výzkum na vyšší úroveň.
Inverzní mikroskopy Leica Dmi1 poskytují podporu pro konkrétní pracovní postupy v laboratoři buněčných kultur. Nanejvýš intuitivní obsluha a pohodlná manipulace vám pomohou plně se soustředit na vaši práci. Vyberte si funkce, které potřebujete, a podle okolností snadno přidáte různá příslušenství, která jsou pro vaši práci důležitá. Díky vysoce výkonné optice, ergonomickému provedení a 5wattovému osvětlení LED je produkt Leica DM IL LED ideálním nástrojem pro tkáňové kultury, mikromanipulaci, dokumentování obarvených imunohistochemických preparátů a rutinní vyšetřování živých buněk.
Produkt Leica DM IL LED se vyznačuje komplexním souborem kontrastních metod pro monitorování vzorků požadovaným způsobem. Vysoce kvalitní fázový kontrast, vynikající modulační kontrast a ostrá fluorescence jsou na dosah ruky. Robustní stabilita, spousta místa pro práci s nástroji, dlouhé pracovní vzdálenosti pro velké kultivační baňky a stabilní studené osvětlení usnadňují práci s mikroskopem a poskytují potřebný komfort.
Tento mikroskop je dodáván s certifikací pro diagnostiku in-vitro (IVD), včetně oplodnění in-vitro (IVF), dokládající splnění speciálních diagnostických požadavků.
DMi1
Správná volba pro vaši laboratoř buněčných kultur – inteligentní volba pro rychlé kontroly. Správně navržené a kvalitní ovládací prvky poskytují potřebný pracovní komfort.
DM IL LED
Inverzní mikroskop Leica DM IL LED pro rutinní aplikace se vyznačuje komplexním souborem kontrastních metod pro monitorování vzorků požadovaným způsobem.
Mateo TL
Digitální mikroskop pro rutinní kultivaci buněk s intuitivním nastavením a použitím, který zajistí, že proces analýzy růstu buněčných kultur pro každého z pracovníků Vaší laboratoře bude rychlý a bez námahy.