Nový pohled na mikroskopii pro výzkum v oboru biologických věd a medicíny
Společnost Discover Echo se zaměřila na jedinou vizi s cílem změnit pohled na tradiční konstrukci mikroskopů. Každý aspekt pracovního postupu, využitelnosti a funkční způsobilosti je navržen s cílem vytvořit modernější a výkonnější produkt.
V současné době vlastní VZPŘÍMENÉ i INVERZNÍ mikroskopy 71 % výzkumných laboratoří.
Výrobce Echo vytvořil první hybridní mikroskopy na světě, které dokáží snadno přecházet z jedné konfigurace do druhé. Na trhu není k dispozici žádný jiný mikroskop s touto vlastností.
S cílem vytvořit jedinečný zážitek jsme také nahradili okuláry dotykovými displeji s ultravysokým rozlišením.
Rebel
Rychlý, spolehlivý a kvalitní obraz na dosah ruky
Robustní mikroskop pro mikroskopii ve světlém poli / tkáňové kultury.
V provedení ve vzpřímené a inverzní konfiguraci
Zobrazovací režimy: BF-PH-POL
Inteligentní polohování otočné hlavice pomocí 5 poloh
ZJISTĚTE VÍCE
Revolve
Objevujte, snímejte, sdílejte a publikujte – mikroskop, který bude používat celá laboratoř
Výkonný mikroskop určený pro výzkum na profesionální úrovni
V provedení ve vzpřímené a inverzní konfiguraci
Zobrazovací režimy: FL, BF, PH, DF, POL
Inteligentní polohování otočné hlavice pomocí 6 poloh
5kanálová motorizovaná fluorescence
Možnost zobrazování v několika rovinách
Automatika Lite
Revolution
Automatizovaný mikroskop pro výzkum v oblasti biologických věd a medicíny
Plně automatizovaný, vysoce výkonné zobrazování
V provedení ve vzpřímené a inverzní konfiguraci
Zobrazovací režimy: FL, BF, PH, DF, POL
Inteligentní polohování otočné hlavice pomocí 6 poloh
5kanálová motorizovaná fluorescence
Integrovaná možnost zobrazování v několika rovinách
Automatické zaostřování
Plně automatizovaný provoz