Kamery
Společnost Avantor nabízí největší výběr kamer na trhu. Jsou k dispozici pro většinu oblastí použití zákazníků a segmentů trhu. Pokud hledáte komplexní řešení typu „vše v jednom“ pro mikroskopy, podívejte se na digitální mikroskopy s integrovanou kamerou.
Jak vybírat?
Společnost Avantor nabízí široký výběr kamer, takže nástroj pro výběr vám může pomoci najít produkt, který hledáte. Nástroj pro výběr vám nabídne následující možnosti:
Typ senzoru – Velikost senzoru – Barva nebo monochromatický – Rozlišení – Konektivita (USB nebo HDMI nebo jiné) – Oblast použití.
USB kamery a kamery pro fluorescenční aplikace
USB kamery se používají nejčastěji. Jsou ideálním řešením pro obecné účely i pro špičkové zobrazení. USB kamery vyžadují software pro rozšířenou analýzu obrazu. Tento software je k dispozici buď na nosiči CD, nebo jej lze stáhnout z webové stránky.
K dispozici jsou modely s rozlišením 3 až 20 MP
HDMI kamery
HDMI kamery umožňují provádět několik nastavení přímo ze zařízení pomocí myši (obvykle součást dodávky), kterou se volí preferované parametry.
Některé modely lze používat se softwarem (přes připojení USB k počítači). S HDMI kamerami je možné prohlížet snímky a videa pomocí projektoru nebo na externím monitoru.
Rozlišení 2 MP až 6 MP
Tabletové kamery s Wi-Fi
V závislosti na typu jsou tabletové kamery k dispozici s aplikací pro iPad, nebo lze používat aplikační software. Umožňují snadné sdílení snímků. Není nutné používat osobní počítač. Ideální pro základní obrazovou analýzu.
5 modelů MP
Kamery s okulárem
U základních oblastí použití lze tyto kamery snadno přidat k mikroskopu, který není vybaven fotonkou, nebo k mikroskopu se třemi okuláry.