Reagencie Hydranal™ pro stanovení vody
Obsah vody hraje důležitou roli u řady produktů, mají-li dobře plnit svou funkci. Hydranal™ Produkty řady Hydranal™ od společnosti Honeywell Research Chemicals, vašeho důvěryhodného dodavatele kompletního portfolia reagencií pro stanovení obsahu vody pomocí Karl Fischerovy titrace. Reagencie a standardy pro stanovení vody řady Hydranal jsou od počátku vyvíjeny a vyráběny ve vlastním výrobním provozu v německém Seelze. To znamená jediné: jistotu stejného složení, kvality, servisu a technické podpory. Nová generace Karl Fischerovy titrace je tady.
Titranty a reagencie Hydranal™ pro volumetrické Karl Fischerovy titrace
Prozkoumejte široký sortiment špičkových titrantů a reagencií pro volumetrické aplikace společnosti Honeywell. Výhody reagencií Hydranal:
- Vysoká rychlost titrace
- Stabilní cílové body
- Přesné výsledky
- Dlouhá životnost při skladování
- Široká použitelnost
- Technická podpora na světové úrovni
Reagencie Hydranal™ pro stanovení vody coulometrickou titrací
Bohatá nabídka coulometrických reagencií na bázi různých kompozic rozpouštědel určených k podpoře širokého spektra analyzovaných vzorků. Výhody coulometrických reagencií Hydranal:
- Snadné použití
- Vysoká přesnost při stopových množstvích vody
- Stabilní podmínky titrační nádoby
- Široký sortiment produktů
- Dlouhá životnost při skladování (až pět let)
Zdokonalte svou analýzu pomocí standardů vody Hydranal™ pro Karl Fischerovu metodu
Řízení kvality je při Karl Fischerově (KF) titraci velmi důležité. Zdokonalte svou analýzu a výzkum se standardy vody a certifikovanými referenčními materiály (CRM) řady Hydranal:
- Široké spektrum produktů pro volumetrickou a coulometrickou KF titraci s použitím nepřímého sušení
- Vyrobeno v souladu s aktuálními požadavky norem ISO
- Ověřeno v návaznosti na externí standardy, jako například NIST SRM 2890
- Dlouhá životnost při skladování
- Praktické balení s podrobným návodem k použití
- Dokumentace analýzy uvádějící přesný obsah vody a datum exspirace se dodává spolu s každým balením
Zefektivnění Karl Fischerovy metody – otázky/odpovědi
Tipy a triky, jak provádět tuto komplexní metodu a vyvarovat se chyb