Rozpouštědla Chromasolv™
Tato rozpouštědla byla navržena na míru požadavkům jednotlivých konkrétních analytických metod a jsou vhodná pro použití v různých průmyslových odvětvích.
Rozpouštědla Chromasolv™ pro aplikace HPLC
Potřebujete dodavatele rozpouštědel, jemuž můžete důvěřovat. Všechna naše rozpouštědla jsou testována z hlediska vhodnosti pro analýzu HPLC.
Rozpouštědla Chromasolv™ v nádobách z nerezové oceli
Snižte náklady na skladování, manipulaci a likvidaci rozpouštědel o 98 %...
Rozpouštědla Chromasolv™ pro aplikace LC-MS
Všechna rozpouštědla pro LC-MS jsou testována s využitím reserpinu pro zajištění velmi nízkých signálů nečistot ve vysoce citlivých spektrech s ohledem na zachování integrity.
Rozpouštědla Chromasolv™ pro analýzu reziduí pesticidů
Široký sortiment rozpouštědel speciálně vyvinutých pro analýzu reziduí pesticidů plynovou chromatografií.
Rozpouštědla Chromasolv™ pro chromatografii headspace GC
Kompletní sortiment vysoce čistých rozpouštědel splňujících požadavky USP Ph. Eur. a požadavky ICH na analýzu headspace GC.