Systém Autoprotect od společnosti Kotterman
Systém Autoprotect od společnosti Kotterman pro aktivní ochranu pracovníků laboratoře. Chytrý design digestoře uzavírá posuvné okno automaticky, když obsluha opustí pracovní stanici.
AutoProtect poskytuje ochranu každému, kdo pracuje s digestoří. Systém AutoProtect automaticky uzavírá přední posuvné okno, snižuje potenciální nebezpečí pro uživatele na absolutní minimum a je optimálně v souladu s požadavky ze strany BG Chemie (Německá unie pracovníků v chemii).
Shrnutí vlastností a výhod:
- Pokud u digestoře nikdo nepracuje, systém AutoProtect automaticky uzavře přední posuvné okno. Nebezpečné látky nemohou unikat do ovzduší a zaměstnanci jsou chráněni před výbuchy v digestoři
- Volitelný infračervený senzor zastaví přední posuvné okno, pokud z digestoře vyčnívají nějaké předměty
- Systém AutoProtect s integrovaným zastavovačem předního posuvného okna: elektronický bezúderový omezovač vždy otevře přední posuvné okno ve správné výšce