Digestoře bez vývodu
Recirkulační digestoř bez vývodu je alternativou k odsávacímu zařízení, pokud nelze vytvořit odsávací okruh zevnitř ven. Tyto digestoře jsou vybaveny filtrační technologií, která je specifická pro typ zpracovávaných produktů.
Navržené pro ochranu uživatele a prostředí
- Flexibilní/adaptabilní řešení
Technologie Flex™: Modulární filtrační kolona upravitelná pro vás a vaše prostředí. Pevné látky a kapaliny, jednotlivě nebo společně. - Řešení za nižší náklady
Velmi nízká spotřeba energie
Snadná instalace a umístění, okamžitá dostupnost
Snižuje náklady na infrastrukturu, instalaci a provoz - Bezpečné řešení
Vyhovuje normě NF X 15-211 : 2009 a zkoušení podle normy ASHRAE 110 : 1995
ESP® – Erlab Safety Program: dlouhotrvající řešení pro ochranu uživatelů - Řešení šetrné vůči životnímu prostředí
Bez emisí škodlivých nečistot do atmosféry