Bezpečné skladování
Skříňky pro hořlavé tekutiny
Nejdůležitějším cílem ochrany skříněk pro bezpečné skladování je spolehlivě po určité časové období zaštítit hořlaviny před kritickým vzrůstem teploty (180 K) v případě požáru. Pokud se teplota zvýší nad 180 K, mohlo by dojít k explozím, protože mnoho hořlavých chemikálií začínají dosahovat svého bodu samovznícení. Skříňky pro bezpečné skladování hořlavých kapalin jsou důležité pro:
- zabráněn explozím, které urychlují požár,
- dostatečný čas na únik pracovníků,
- dostatečný čas pro zdolání požáru a záchranné mise.
Pouze skříňky typu 90 (žáruvzdornost po 90 minut) podle normy EN 14470-1 nabízejí maximální bezpečnost.
Skříň pro kyseliny a zásady
Speciální skříňka pro bezpečné skladování korozívních nebezpečných látek, obzvláště kyselin a zásad. Nevhodná pro skladování hořlavých tekutin.
Skříňky na chemikálie
Skříňky pro bezpečné a schválené skladování chemikálií, toxických materiálů a dalších látek, které se uchovávají uzamčené na pracovištích. Nevhodná pro skladování hořlavých tekutin.
Skříňky s tlakovým válcem
Maximální bezpečnost při skladování, nasazování a sundávání tlakových válců ve vnitřních prostorách podle normy EN 14470-2
- Žáruvzdorné (90 minut) skříňky s tlakovým válcem typ G30
- Žáruvzdorné (30 minut) skříňky s tlakovým válcem typ G30