Fyzická rizika
OCHRANA PROTI KAŽDODENNÍM RIZIKŮM V LABORATOŘI
Laboratorní vědci jsou často vystaveni řadě chemických nebo fyzických rizik, při nichž hrozí nebezpečí úrazu a ztráty produktivity. Široká řada chemických a mechanických rukavic Ansell poskytuje cílenou ochranu rukou před mnoha každodenními riziky typickými pro laboratorní prostředí.
Brožura Ansell ke stažení
Rukavice pro jednorázové použití Ansell
Produkt Ansell
Popisy a výhody
HyFlex 11-318
Tyto tenké a lehké rukavice nabízejí při práci s ostrými předměty skvělou ochranu proti pořezání a zároveň jistý úchop.
ActivArmr 80-813
Ideální rukavice pro práci se samozápalnými chemikáliemi zajišťují odolnost proti plamenu i řezu.
Crusader Flex 42-474
Pohodlné rukavice s vylepšeným úchopem, určené pro manipulaci s horkými předměty až do teploty 200 °C.
Chem-Tek 38-612
Rukavice poskytující nejlepší odolnost proti těm nejagresivnějším chemikáliím: alifatickým, halogenovaným a aromatickým uhlovodíkům, stejně jako proti koncentrovaným minerálním kyselinám.
Vzdělávací obsah
Kontakt s chemikáliemi v laboratořích – technický dokument
Chytrý výběr ochrany rukou v laboratořích – dokument White Paper