Chemická rizika
BEZPEČNÉ LABORATOŘE SPOLÉHAJÍ NA INTELIGENTNÍ OCHRANU RUKOU
Laboratorní výzkumníci musí mít při práci se širokým spektrem chemikálií jistotu, že jejich ruce jsou chráněny proti popálení, podráždění či jiným zdravotním rizikům spojeným s kontaktem s chemikáliemi. Postříkání chemikálií je nejčastěji se vyskytujícím rizikem nebo nehodou v laboratoři a vede ke zranění pracovníka a ztrátě produktivity. Rozsáhlá řada jednorázových rukavic Ansell zajišťuje cílenou ochranu proti široké řadě nebezpečných chemikálií a nabízí vyšší stupeň důvěry v bezpečnější pracovní prostředí.
Brožura Ansell ke stažení
Rukavice pro jednorázové použití Ansell
Produkt Ansell
Popisy a výhody
Microflex 73-847
Tyto neoprenové rukavice, které jsou ideální pro manipulaci s vlhkým sklem, zajišťují vynikající úchop za sucha i vlhka. Mají ergonomickou certifikaci, snižují namáhání rukou a minimalizují možnost vzniku problémů s kosterní a svalovou soustavou.
Microflex 93-260
Nejtenčí chemicky odolné jednorázové rukavice. Ideálně se hodí v situacích, kdy jsou výzkumníci vystaveni zvýšenému riziku kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi, ale současně potřebují chemické rukavice umožňující hmatovou citlivost a zručnost.
Microflex 93-856
Tyto odolné, vysoce viditelné oranžové rukavice se vyznačují vysokou odolností proti rozpouštědlům a mají prodlouženou manžetu pro ještě lepší ochranu předloktí.
Microflex 93-853
Robustní ochrana proti postříkání chemikálií s prodlouženou manžetou pro ta nejnáročnější prostředí.
Microflex 93-852
Výrazná barva zakrývá skvrny a vytváří kontrastní pozadí pro identifikaci materiálů světlejších barev. Nepěnivý materiál zajišťuje bezpečné uchopení i ve vlhkém prostředí.
Microflex 93-850
Disposable, nitrile glove with AQL 0,4 - the highest known standard for barrier quality and consistency. This ultimate barrier significantly reduces the risk of harmful exposures and rip-tear.
Vzdělávací obsah
Tabulka chemické propustnosti rukavic testovaných proti běžným laboratorním chemikáliím
Kontakt s chemikáliemi v laboratořích – technický dokument
Chytrý výběr ochrany rukou v laboratořích – dokument White Paper
Videa
Microflex 73-847
Jednorázové neoprenové rukavice s technologií ERGOFORM
Microflex 93-260
Odolné jednorázové rukavice
Microflex 93-856
Vysoce viditelné jednorázové nitrilové rukavice
Chcete si prohlédnout další videa?
Přejděte na YouTube!
Požádejte o vzorek