Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 38-612
Dodavatel: ANSELL HEALTH CARE
38-612/8 38-612/10 38-612/9
112-4387EA 5970 CZK
112-4387 112-4386 112-4388
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 38-612
Rukavice
Tyto rukavice vyrobené z Viton/Butyl poskytují vynikající odolnost vůči nejagresivnějším chemikáliím, jako jsou alifatické, halogenované a aromatické uhlovodíky a také koncentrované minerální kyseliny.
  • Velmi flexibilní a poskytují vynikající obratnost
  • Přirozený, zakřivený ergonomický tvar a měkký pocit
  • Snadné nazouvání a dobrý úchop
Ideální pro použití v chemických závodech, chemické dopravě a zpracování, rafinaci ropy a petrochemii, reakci na katastrofy a práci s HazMat.
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCFLPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010X); Cat. III