Norma EN374-3:2003 bude na konci tohoto roku nahrazena normou EN16523-1
Jistota na první pohled!
Obě metody jsou si technicky velmi podobné, ale dojde k významným změnám v požadavcích. Seznam vyloučených chemikálií se zvýší z 12 na 18 a symbol poháru bude nahrazen piktogramem baňky se 3 kategoriemi.
- Typ C pro „nízkou ochranu“ – alespoň na úrovni 1 proti jedné chemické látce na seznamu
- Typ B pro „střední ochranu“ – alespoň na úrovni 2 proti 3 chemickým látkám na seznamu
- Typ A pro „vysokou ochranu“ – alespoň na úrovni 2 proti 6 chemickým látkám na seznamu