Nitrilové a neoprenové jednorázové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Nejtenčí syntetické jednorázové rukavice odolné vůči chemikáliím
- třívrstvé provedení pro vynikající ochranu proti nebezpečným chemikáliím, včetně kyselin, rozpouštědel a zásad
- tenký profil poskytuje zvýšenou hmatovou citlivost a zručnost
- díky mimořádně měkkému materiálu a ergonomickému designu rukavice skvěle sedí na ruce a zajišťují skvělý pocit a flexibilitu i při delším používání
- nižší přípustný výskyt bodových otvorů (0,65 AQL) a prodloužená manžeta pro spolehlivou ochranu proti nebezpečným látkám
- složení a výrobní proces bez silikonu zajišťují lepší ochranu produktů