Přístroj testo 440 je multifunkčním nástrojem pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ
Pracujte v souladu s nejpřísnějšími normami pro rychlost proudění vzduchu a kontrolu kvality vzduchu uvnitř (IAQ)
°C – - °F – CO2 – CO - %rF –%rH – fpm – m/s – hPa – Lux
Představte si, že jednorázově investujete do přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ a budete mít možnost jeho funkce snadno a intuitivně rozšířit pro vlastní klíčová užití.
Tento přístroj vám bude spolehlivě sloužit v souladu s nejpřísnějšími normami ohledně bezpečnosti a kontroly kvality.
- Jediný přístroj zajistí všechny důležité požadavky související s měřením rychlosti proudění vzduchu a IAQ
- Intuitivní koncepce bezdrátové sondy, rychlá a snadná výměna hlavic digitální sondy
- Nejvyšší dostupnost produktu – digitální sondy lze kalibrovat bez přístroje
- Přesné měření proudění vzduchu v laboratorních skříňových digestořích v souladu s normami DIN EN 14175-3/-4
- Vysoká přesnost měření zejména pro užití v čistých prostorách
testo 440
Laboratorní souprava
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a kvality vnitřního ovzduší (IAQ) s interní pamětí a funkcí exportu dat. Dodává se včetně zapojené sondy PT100 s povrchovou úpravou proti agresivním médiím, základním pouzdrem pro přístroj testo 440
Souprava CO2 s technologií BT
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ / – Sonda CO2 s Bluetooth, včetně čidla teploty a vlhkosti / Základní pouzdro na přístroj testo 440 a jedna sonda
Souprava pro stanovení vlhkosti s technologií BT
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ / – Vlhkostní a teplotní sonda s technologií Bluetooth / Základní pouzdro na přístroj testo 440 a jedna sonda
Souprava pro měření osvětlení
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ / – Sonda CO2 s Bluetooth, včetně čidla teploty a vlhkosti / Základní pouzdro na přístroj testo 440 a jedna sonda
Souprava se sondou s horkým vláknem
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ / – Sonda CO2 s Bluetooth, včetně čidla teploty a vlhkosti / Základní pouzdro na přístroj testo 440 a jedna sonda
Souprava s lamelovou sondou 16 mm
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ / – Sonda CO2 s Bluetooth, včetně čidla teploty a vlhkosti / Základní pouzdro na přístroj testo 440 a jedna sonda
Souprava s lamelovou sondou 100 mm s technologií BT
Přístroj testo 440 pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ / – Sonda CO2 s Bluetooth, včetně čidla teploty a vlhkosti / Základní pouzdro na přístroj testo 440 a jedna sonda