Široký sortiment sterilizačních obalů farmaceutické kvality (obaly, sáčky, pytle atd.) od společnosti Keystone vyrobených z materiálu Tyvek
Standardizujte přípravu zařízení na sterilizaci a šetřete čas i peníze.
Rozsáhlý sortiment masek, sáčků, pytlů a krytů pro čisté prostory, například spotřební materiál pro sterilizaci, spotřební materiál pro autoklávy a obaly na části strojů, které chrání čištěná zařízení ve farmaceutické a biofarmaceutické výrobě před kontaminací.
Splňte revidované požadavky přílohy 1 správné výrobní praxe (SVP EU). Část 8.56 uvádí, že díly by měly být po sterilizaci parou suché, ale hojně využívaná metoda uzavírání sáčků rolováním a šňůrkou může vést k zachycení vlhkosti. Se sáčky Keystone Tyvek pro parní sterilizaci výměnných dílů ve farmaceutickém průmyslu splníte požadavky předpisů.