Zkumavky na vzorky OmniTop®
Inovativní řešení vyvinuté divizí VWR pro biologické zpracování
Jakákoliv oblast biofarmaceutické produkce vyžaduje častý odběr vzorků během výrobního procesu, aby byla zajištěna integrita produktů a dodržení předpisů. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby odebraný vzorek přesně reprezentoval konečný vyráběný produkt. Jak toho můžete docílit rychlou, nákladově efektivní cestou a bez rizika vnější kontaminace?
- zkumavky na vzorky OmniTop Sample Tubes® jsou praktická zařízení, která umožňují přenos malých objemů a odběr vzorků v rámci uzavřeného systému
- pro použití se stolními, poloprovozními a výrobními bioreaktory
- předem sterilizovány, pro jednorázové použití
- k dispozici v jednotlivých baleních nebo v baleních po různém počtu kusů
- prohlédněte si krátkou videoukázku uvedenou níže