Portfolio produktů Honeywell Research Chemicals je nyní k dispozici od společnosti VWR
Již několik desetiletí poskytuje společnost Honeywell Research Chemicals široký sortiment rozpouštědel a nezbytných laboratorních produktů pod značkami Burdick & Jackson™ a Riedel-de Haen™.
Portfolio společnosti Honeywells se rozrostlo a nyní zahrnuje nejuznávanější značky a produktové řady chemikálií pro výzkum a laboratorních chemikálií: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.
Celé portfolio produktů Honeywell Research Chemicals je k dispozici od společnosti VWR.
Rozpouštědla
Největší sortiment rozpouštědel na trhu zahrnuje:
- Chromasolv™ – pro aplikace GC-HS, LC-MS, UHPLC
- TraceSELECT™ – pro stopovou analýzu a analýzu s nízkým obsahem kovů
- rozpouštědla pro spektroskopii – pro aplikace IR a UV-Vis
- řada bezvodých rozpouštědel pro aplikace citlivé na vlhkost
- ACS, lékopisná jakost - pro všechny náročné průmyslové a farmaceutické aplikace
Světoznámá značka, nyní Honeywell. Nabízí široký sortiment chemikálií a reagencií pro:
- analytické aplikace všetně pufrů, přísad, volumetrických roztoků a standardů
- základní analýzu: kyseliny, zásady, soli, pufry pH a mnoho dalších reagencií, včetně řady TraceSELECT™ – anorganické sloučeniny pro stopovou analýzu a analýzu s nízkým obsahem kovu a sypké soli pro hydroskopické anorganické látky
- Karl Fisher titrace: originální reagencie Hydranal™, které se v německém závodě společnosti Honeywell vyrábí již více než 30 let; nejpoužívanější a nejpřesnější metoda; pro měření obsahu vody v jakémkoli vzorku v rozsahu od ppm po 100 %
Pro syntézu oligonukleotidů a peptidů – řada bude v Evropě k dispozici během roku 2017
- rozpouštědla a reagencie s ochrannou známou BioSyn™: konkrétní specifikace s nízkým obsahem vody, specifikace s nízkým obsahem aminů, specifikace s nízkým obsahem částic