Screeningové knihovny Thermo Scientific Chemicals
Proces objevování léků se skládá z různých kroků:
- Validace cílů
- Vývoj testu
- Vysoce výkonný screening (HTS)
- Hit to lead (H2L)
- Optimalizace vodicí struktury
- Předklinický vývoj
- klinický vývoj
Během výkonného screeningu se testují potenciální bioaktivní sloučeniny, aby se zjistilo, zda interagují se sledovaným cílem.
Následující krok, hit to lead (H2L), známý i jako generování vodicí struktury, se začíná potvrzením a vyhodnocením počátečních pozitivních hitů screeningu. Následně se syntetizují analogy (rozšíření hitu).
Portfolio Maybridge
Portfolio Maybridge se skládá z vysoce kvalitních sloučenin podobných hitu, sloučenin podobných vodicí struktuře a sloučenin podobných lékům, které mohou poskytnout cenné údaje ve screeningových programech. Jsou vyvinuty speciálně na podporu procesu objevování farmaceutických léků. Portfolio Maybridge zahrnuje:
- Vysoce kvalitní screeningy pro objevování léčiv. Jde o screeningový systém, který se skládá z velmi různorodého souboru více než 53 000 molekul podobných hitům a molekul podobných vodicí struktuře. Systém zahrnuje individuálně navržené sloučeniny vyrobené inovativními syntetickými technikami.
- Maybridge Hit-to-Lead Building Blocks, speciálně navržené pro medicínskou chemii, které umožňují vývoj SAR a optimalizaci kroku hit-to-lead.
- Knihovny fragmentů Maybridge. Screening fragmentů se stále více prosazuje jako účinná metoda k urychlení procesu objevování léčiv. Systém fragmentů Maybridge pomáhá urychlit identifikaci vodicí struktury na základě struktury a obsahuje 30 000 chemických fragmentů.
Dodávané formáty
Vybrané sloučeniny jsou k dispozici ve dvou předplněných formátech a ampulích, přičemž v případě potřeby jsou k dispozici zásoby na další použití.
- 96 jamkové destičky s 1 μmol suchým povlakem
- 384 jamkové mikrotitrační destičky s 0,25 μmol suchým povlakem
96 jamkové destičky lze dodávat s hmotností ≥ 2 µmol nebo ≥ 0,5 mg ve formě prášku, suchých povlaků nebo zmrazených roztoků DMSO. 96 nebo 384 jamkové destičky lze dodávat s hmotností 0,1 µmol nebo 0,01 mg ve formě suchých povlaků nebo zmrazených roztoků DMSO. Sloučeniny můžete objednat i v ampulích s hmotností 2 µmol nebo 0,5 mg jako prášek nebo roztok DMSO.
Můžeme i zabezpečit většinu hlavních značek destiček a ampulí a na vyžádání rádi použijeme ty, které nám dodají zákazníci.