Ochrana obličeje a očí
Společnost VWR nabízí produkty pro zajištění bezpečnosti od jednoduché ochrany očí až po celoobličejové štíty, které vy i vaši pracovníci potřebujete pro bezpečnou práci.
Tento typ osobních ochranných prostředků je určen k ochraně očí před kontaktem s libovolnými škodlivými nebo nebezpečnými faktory.
Příklady těchto faktorů jsou:
Náraz (například úlomky pevných těles)
- Náraz (například úlomky pevných těles)
- Optické záření (např. záření při svařovacích pracích, sluneční záření, laserové záření), UV záření při práci a lidské zdraví
- Prach a plyny (např. uhelný prach, svařovací výpary nebo aerosoly škodlivých chemických látek)
- Kapky a rozstříknuté tekutiny (například při nalévání tekutin)
- Roztavené kovy a horká pevná tělesa (například třísky tavených kovů v metalurgických procesech)
- Elektrický oblouk (například při provádění práce na vysokém napětí)
Společnost VWR nabízí také kompletní řadu příslušenství – od různých řešení ukládání až po náhradní díly. Tím je zaručeno, že vaše investice do našich produktů obličejové ochrany bude mít takovou trvanlivost, jakou potřebujete.